Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen
Dank ihrer geringeren Hydrophobizität im Vergleich zu C18- oder C8-Säulen bestechen Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-Säulen durch ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ 25503-014001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10610626
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stark hydrophobe Analyten erreichen mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen schnellere Trennungen mit ausgezeichneten Peakformen. Die Hypersil GOLD C4-Säulen bieten eine niedrigere Hydrophobizität als C18- oder C8-Säulen sowie eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Ähnliche Selektivität, weniger Retention als C18- oder C8-Säulen
  • Erfolgreiche Retention und Trennung ausgeprägt hydrophober Analyte mithilfe der Säule mit kurzen Alkylketten und niedriger Hydrophobizität
  • Optimal für die Analyse hydrophober Polypeptide und Proteine geeignet
Herausragendes Leistungsverhalten
  • Hochsymmetrische Peakformen
  • Säulen mit einer Partikelgröße von 1.9 μm für verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1.9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Guard Cartridge, 4 Pk.
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L26
Hypersil GOLD
5 %
Ja
4 mm
10 mm
3 μm
175 Å
60 °C
C4
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen > 4 mm ID; 10 mm Länge; 3 μm Partikelgröße
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.