Learn More
Ansell HyFlex™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 11-605 aus Polyurethan
Für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen, bei denen es auf höchste Geschicklichkeit ankommt
50.45 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
---|---|
Beschichteter Bereich | Fingerspitzen |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß, Gelb |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12600722
|
Ansell
11605100 |
10 |
50.45 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12630722
|
Ansell
11605080 |
8 |
50.45 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12640722
|
Ansell
11605090 |
9 |
50.45 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12610722
|
Ansell
11605060 |
6 |
50.45 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12620722
|
Ansell
11605070 |
7 |
50.45 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polyurethan
- Gestrickte Handschuhe
- Einlage aus Nylon
- Fingerkuppen-beschichtet
- Strickbündchen
Spezifikation
ANSI 3 | |
Polyurethan | |
ANSI A1 | |
Nylon | |
003XA | |
Strick | |
15 |
Fingerspitzen | |
Weiß, Gelb | |
Spezifisch | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung | |
11-605 |