Learn More
Ansell HyFlex™ CR Handschuhe
Entwickelt für trockene oder leicht ölige Anwendungen, die einen Schnittschutz erfordern.
128.00 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitrilschaumstoff
Farbe Schwarz, Gelb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11746414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
11500070
7
144.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11756414
Unterlagen ansehen
Ansell
11500080
8 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11766414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
11500090
9
144.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestrickter Aufbau
  • Einlage aus Nylon Lycra™ Kevlar™
  • Nitrilbeschichtung
  • Handflächenbeschichtung
  • Strickbündchen
  • Farben: schwarz und gelb
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Gestrickt
Schwarz, Gelb
Ja
EN 388:3231 B, EN 388:3231
Strick
HyFlex™ 11-500
19,8 cm
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Nitrilschaumstoff
ANSI A2
Schnittfeste Handschuhe
Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung
Nylon, Lycra™, Aramidfaser
7,8 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ CR Handschuhe