Learn More
Ansell HyFlex™ CR Handschuhe
Entwickelt für trockene oder leicht ölige Anwendungen, die einen Schnittschutz erfordern.
Marke:  Ansell 11500080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756414
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal geeignet für Montage- und Wartungsarbeiten, bei denen scharfkantige und spitze Werkzeuge und Materialien gehandhabt werden
  • Die schnittfeste und dehnbare Auskleidung aus Kevlar™ bietet eine bequeme Passform und Schutz vor störenden Kerben und Abrieb
  • Die schwarze Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen leitet Öl von der Handschuhoberfläche weg
  • Verlängerte Manschette für zusätzlichen Schnittschutz am Handgelenk
  • Gelb
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Gestrickt
Schwarz, Gelb
Ja
8
Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung
Nylon, Lycra™, Aramidfaser
HyFlex™ 11-500
19,8 cm
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Nitrilschaum
ANSI A2
Schnittfeste Handschuhe
EN 388:3231 B, EN 388:3231
Gestrickt
11-500 8 205576
7,8 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ CR Handschuhe > Größe: 8