Learn More
Ansell HyFlex™ CR Handschuhe
Entwickelt für trockene oder leicht ölige Anwendungen, die einen Schnittschutz erfordern.
Marke: Ansell 11500070
97.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal geeignet für Montage- und Wartungsarbeiten, bei denen scharfkantige und spitze Werkzeuge und Materialien gehandhabt werden
- Die schnittfeste und dehnbare Auskleidung aus Kevlar™ bietet eine bequeme Passform und Schutz vor störenden Kerben und Abrieb
- Die schwarze Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen leitet Öl von der Handschuhoberfläche weg
- Verlängerte Manschette für zusätzlichen Schnittschutz am Handgelenk
- Gelb
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
Spezifikation
ANSI 3 | |
Gestrickt | |
Nitrilschaumstoff | |
ANSI A2 | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:3231 B, EN 388:3231 | |
Strick | |
HyFlex™ 11-500 | |
19,8 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Nitril | |
Schwarz, Gelb | |
Ja | |
7 | |
Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung | |
Nylon, Lycra™, Aramidfaser | |
7,8 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08