Learn More
Ansell HyFlex™ CR Handschuhe
Entwickelt für trockene oder leicht ölige Anwendungen, die einen Schnittschutz erfordern.
Marke:  Ansell 11500090
13.38 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766414
  • 144.00 CHF / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Ideal geeignet für Montage- und Wartungsarbeiten, bei denen scharfkantige und spitze Werkzeuge und Materialien gehandhabt werden
  • Die schnittfeste und dehnbare Auskleidung aus Kevlar™ bietet eine bequeme Passform und Schutz vor störenden Kerben und Abrieb
  • Die schwarze Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen leitet Öl von der Handschuhoberfläche weg
  • Verlängerte Manschette für zusätzlichen Schnittschutz am Handgelenk
  • Gelb
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Gestrickt
Schwarz, Gelb
Ja
9
Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung
Gestrickt
11-500-9 205577
7,8 in.
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Nitrilschaum
ANSI A2
Schnittfeste Handschuhe
EN 388:3231 B, EN 388:3231
Braun
Nylon, Lycra™, Aramidfaser
HyFlex™ 11-500
19,8 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24097
    Gültig bis zum2025-06-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 19/05/2025 und dem 16/06/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ CR Handschuhe > Größe: 9