Learn More
Hydroxynaphthol Blue, Indikator für die Metalltitration, Honeywell™ Artikelnummer.: 15634110
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxynaphthol Blue, Indikator für die Metalltitration, Honeywell™
Artikelnummer. 15634110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15634110
Marke: Honeywell-Fluka 3393650G
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63451-35-4
Summenformel C20H11N2Na3O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 620.46
MDL-Nummer MFCD00036393
InChI-Schlüssel JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC-Name Trinatrium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalin-2,7-disulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxynaphthol-Blau
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Formelmasse 620.47 mol
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hydroxynaphthol Blue, Indikator für die Metalltitration, Honeywell™ >