Learn More
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10434833
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434833
25 L, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10434833
Marke: Thermo Scientific Acros 202460251
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Siedepunkt 108.0°C
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Schmelzpunkt -33.0°C
Namenshinweis For analysis, Stabilized
Farbe Gelb bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 L
Strukturformel H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Merck Index 15, 4835
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Formelmasse 34
Reinheit (%) 34.5 to 37%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststofftrommel
Relative Dichte 1.135
Dichte 1.1350g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0468029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0461459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0449844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0450364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >