Learn More
Wasserstoffperoxid30 -32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11488333
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxid30 -32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11488333
25 L, Kunststoffbehälter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11488333
Marke: Fisher Chemical H/1800/25
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H2O2, CAS-Nummer-7722-84-1, Albon, Hioxyl, Wasserstoffdioxid, Inhibin, Interox, Kaston, Oxydol, Perhydrol, Peroxaan, Superoxol, 1 l, 30 bis 32 % w/w, 108 °C, CHEBI:16240, farblos, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, Wasserstoffperoxid, -33 °C, 11333, 34,014, HDPE-Kunststoffflasche, 3.3, flüssig, 784, OO, 1.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer 11333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 108°C
Schmelzpunkt -33°C
Prozentgehaltsbereich 30-32%w/w
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdichte 1.1
pH 3.3
Menge 25 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid30 -32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >