Learn More
HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10211311
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10211311
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10211311
Marke: JT Baker 8855.1000
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridine free solvent for volumetric Karl Fischer titration
  • Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titrationen
  • Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an volumetrische Systeme stellen, HYDRA-POINT™ Karl-Fischer-Reagenzien machen die Wasserbestimmung einfach und problemlos.
  • Sie sind frei von Pyridin und wurden speziell für bestehende Anwendungsverfahren entwickelt, um konsistente, zuverlässige Ergebnisse für Proben aller Art zu erzielen.
  • Formuliert, um jeden Endpunkt schnell, präzise und reproduzierbar zu erreichen.
  • Genauigkeit – Stabilere und driftärmere Reagenzien und Gefäße sparen Zeit und reduzieren den Reagenzienverbrauch.
  • Zur Verwendung mit HYDRA-POINT™ Titrant 2 Produktnr. 8845 oder HYDRA-POINT™ Titrant 5 Produktnr. 8844
Spezifikation
Menge 1 L
Anwendungstest Suitability for Karl Fischer titration: Passes Test
UN-Nummer 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydra-Point Solvent G
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, imidazole,sulphur dioxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™ >