Learn More
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12-Medien, die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO 9001-Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
25.75 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Sterilität | Steril gefiltert |
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Zertifizierung/Konformität | cGMP, ISO 9001:2000 |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10235122
|
Cytiva
SH30026.02 |
1.000 ml | Glutamin |
39.35 CHF
1000 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11968075
|
Cytiva
SH30026.FS |
6 x 500 mL | Glutamin |
142.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10580273
|
Cytiva
SH30526.01 |
500 mL | Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat |
27.00 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10700445
|
Cytiva
SH30026.01 |
500 mL | Glutamin |
25.75 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
Spezifikation
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Steril gefiltert | |
cGMP, ISO 9001:2000 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate