Learn More
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12-Medien, die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO 9001-Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Marke:  Cytiva SH30526.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10580273
  • 27.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP, ISO 9001:2000
Ham's F12, Kaighn-Modifikation
Ham's F12-Medium, Kaighn-Modifikation
0,1 μm steril gefiltert
500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien > 1.26 Glucose; 2.5 Natriumhydrogencarbonat; 500 ml