Learn More
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12-Medien, die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO 9001-Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Marke:  Cytiva SH30026.FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11968075
  • 142.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP, ISO 9001:2000
Ham's F12, 1x, mit 1,00 mM L-Glutamin
Ham's Nährstoffmischung F12, mit L-Glutamin
0,1 μm steril gefiltert
6 x 500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien > F12; 6 x 500 ml