Learn More
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12-Medien, die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO 9001-Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Marke: Cytiva SH30026.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
Spezifikation
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin | |
cGMP, ISO 9001:2000 | |
Ham's F12, 1x, mit 1,00 mM L-Glutamin |
Ham's Nährstoffmischung F12, mit L-Glutamin | |
0,1 μm steril gefiltert | |
1.000 ml | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien > 1.8 Glucose; 1.2 Natriumhydrogencarbonat; 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur