Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung
Puffer für Zellkulturanwendungen mit PBS in der Lösung
18.00 CHF - 505.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Konzentration | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Konzentration | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11581811
|
Cytiva
SH30028.01 |
100 ml | 1 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot |
18.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10687974
|
Cytiva
SH30028.LS |
6 × 1.000 ml | 1 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot |
190.44 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10540853
|
Cytiva
SH30264.02 |
1.000 ml | 1 X | Calcium, Magnesium | Kein Phenolrot |
31.90 CHF
1000 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
11591811
|
Cytiva
SH30028.08 |
10 L | 1 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium |
458.00 CHF
10 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
11511821
|
Cytiva
SH30028.FS |
6 x 500 ml | 1 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot |
139.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10044823
|
Cytiva
SH30264.FS |
6 x 500 ml | 1 X | Calcium, Magnesium | Kein Phenolrot |
140.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10708144
|
Cytiva
SH30028.03 |
1.000 ml | 1 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot |
35.00 CHF
1000 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10798134
|
Cytiva
SH30264.01 |
500 ml | 1 X | Calcium, Magnesium | Kein Phenolrot |
24.10 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10317052
|
Cytiva
SH30028.02 |
500 ml | 1 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot |
21.70 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
12882946
|
Cytiva
SH30378.03 |
1 l | 10 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot |
58.55 CHF
1000 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10021352
|
Cytiva
SH30378.02 |
500 ml | 10 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot |
36.55 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
11586511
|
Cytiva
SH30028.04 |
20 L | 1 X | Ohne | Kein Calcium, Kein Magnesium |
505.00 CHF
20 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
Beschreibung
- Format: Flüssigkeit
Spezifikation
Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen | |
Flüssig | |
Steril | |
≤ 0,025 EU/ml | |
276 ±10 mOsm/kg H2O | |
RUO |
15 bis 30 °C | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Dient als Spül-, Transport- oder Verdünnungsflüssigkeit und erhält die Zelltonizität und Lebensfähigkeit für einen begrenzten Zeitraum | |
7 bis 7,6 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung