Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung
Puffer für Zellkulturanwendungen mit PBS in der Lösung
Marke:  Cytiva SH30028.08
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11591811
  • 458.00 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen
HyClone Dulbeccos Phosphat-gepufferte Salzlösungen (DPBS) Ohne Kalzium, Magnesium, Phenolrot
Flüssig
Steril
Ohne
≤ 0,025 EU/ml
276 ±10 mOsm/kg H2O
10 L
15 bis 30 °C
1 X
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
0,1 μm steril gefiltert
Kein Calcium, Kein Magnesium
Dient als Spül-, Transport- oder Verdünnungsflüssigkeit und erhält die Zelltonizität und Lebensfähigkeit für einen begrenzten Zeitraum
7 bis 7,6
RUO
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung > 1X; 10L