Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung
Puffer für Zellkulturanwendungen mit PBS in der Lösung
Marke:  Cytiva SH30264.02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10540853
  • 31.90 CHF / 1000 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen
HyClone Dulbeccos Phosphate Buffered Salines (DPBS) mit Kalzium, Magnesium, ohne Phenolrot
Flüssig
Steril
Calcium, Magnesium
≤ 0,025 EU/ml
276 ±10 mOsm/kg H2O
1.000 ml
15 bis 30 °C
1 X
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
0,1 μm steril gefiltert
Kein Phenolrot
Dient als Spül-, Transport- oder Verdünnungsflüssigkeit und erhält die Zelltonizität und Lebensfähigkeit für einen begrenzten Zeitraum
7 bis 7,6
RUO
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung > 1x; 1 l