Learn More
Invitrogen™ Human MRP3 Vesicles
Humane MRP3-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem MRP3-Transportprotein (Multidrug-Resistance-Protein 3, ABCC3). Unsere humanen MRP3-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit MRP3 in In-vitro-Assays eingesetzt werden.
Marke:  Invitrogen™ GM0021
Artikelnummer. 10314920
  • 1064.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Gefroren
Forschungsqualität
Menschliche Vesikel
Fläschchen
0.5 mL
Human
Bei -80 °C lagern.
Trockeneis
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer.BYA4G29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberGM0021
Chargennummer.BFURG29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberGM0021
ChargennummerHSIFG26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2018 Catalog NumberGM0021
Name des Produkts
Invitrogen™ Human MRP3 Vesicles > MRP3-Vesikel