Learn More
RL Enterprises™ POINT QUADRAT
Ideal für die Probenahme in dichter, kurzer Vegetation wie Weideland oder Spielfeldern.
Marke:  RL Enterprises™ 6119
Artikelnummer. 13119300
  • 87.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus 10 einstellbaren Metallzeigern (350 mm), die in einem stabilen Kunststoffrohr (600 mm) montiert sind
  • Abstand in 500 mm-Intervallen
Spezifikation
Spezifikation
Punktquadrat
350 mm
Kunststoffschläuche, 600 mm
Metall
Probenahme und Sammlung dichter, kurzer Vegetation
1 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RL Enterprises™ POINT QUADRAT > Gewicht: 1 kg