missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit

Human M-CSF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

Marke:  R&D Systems™ DMC00B

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18712374

  • 1180.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The Human M-CSF Quantikine ELISA Kit quantifies human M-CSF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

78.10 to 5000 pg/mL
HRP
Solid Phase Sandwich ELISA
Natural and Recombinant Human M-CSF
Human
1435
Cell Culture Supernates (100 μL), Serum (100 μL), EDTA Plasma (100 μL), Heparin Plasma (100 μL), Saliva (100 μL), Urine (100 μL)
colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim, MGC31930
47.3 pg/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum, Urin
Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate
ELISA
1 Platte
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit > Eine 96-Well-Platte

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt