Learn More
R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit
Human M-CSF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
1180.00 CHF - 6720.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich | 78.10 to 5000 pg/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 47.3 pg/mL |
Konjugat | HRP |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18712374
|
R&D Systems™
DMC00B |
1 Platte | 1 x 96-well Plate |
1180.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18732104
|
R&D Systems™
SMC00B |
6 Plates | 6 x 96-well Plates |
6720.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The Human M-CSF Quantikine ELISA Kit quantifies human M-CSF.Spezifikation
78.10 to 5000 pg/mL | |
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Human M-CSF | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (100 μL), Serum (100 μL), EDTA Plasma (100 μL), Heparin Plasma (100 μL), Saliva (100 μL), Urine (100 μL) | |
colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim, MGC31930 |
47.3 pg/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum, Urin | |
Human | |
1435 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |