Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus Kalknatronglas
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten aus Klarglas mit braun gefärbter Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Marke:  Hirschmann™ 1000142
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746632
  • 59.10 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kurze Leitung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Gestaffelt zur Spitze, Nullpunkt oben, Typ 3
Spezifikation
Spezifikation
Klasse B
Ja
0,1 mL
12/Pckg.
360 ± 5 mm
Kalknatronglas
Braun
Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
2 ml
Messpipette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus Kalknatronglas > Fassungsvermögen:2 ml; Unterteilung:0,1 ml