missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes KCTD15, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen™ PEP0817

Artikelnummer. 15329050

  • 179.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

KCTD-15 Synthetisches Peptid, PEP-0817 von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem KCTD-15 überein. PEP-0817 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20702 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

79047
gereinigt
Humanes KCTD15
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q96SI1
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
KCTD15
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes KCTD15, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt