Learn More
Novex™ Rapamycin
Rapamycin
Marke: Novex™ PHZ1235
Beschreibung
Rapamycin gehört zur Familie der Makrolid-Immunsuppressiva, die sich an das FK506-Bindungsprotein (FKBP) Prolinrotamase binden und dieses hemmen.Format/Formulierung: Lyophilisiert
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30°C). | |
MTOR | |
Mechanistisches Target von Rapamycin (Serin/Threonin-Kinase) | |
5 mg | |
914,2 |
2475 | |
FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1 | |
Nasseis | |
Rapamycin | |
Fest |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- RAPAMYCIN
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Rapamycin