Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Matched Pair Tissue MicroArray (Tumor)
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-42074
Artikelnummer. 18634816
  • 807.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
5 Slides
Human
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Colon Matched Pair Tissue MicroArray (Tumor) > 5 Slides