Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen
NMR-Röhrchen, die Proben- bzw. Lösungsgefäße zur Resonzanzfrequenzmessung, sind äußerst präzise gearbeitet und unterliegen engen Toleranzen für die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung.
Marke: DWK Life Sciences 231700314
95.40 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Kernspinresonanzspektroskopie (kurz NMR-Spektroskopie, abgeleitet aus dem Englischen nuclear magnetic resonance) ist eine spektroskopische Methode zur Strukturaufklärung von Molekülen und Verbindungen. Aufgrund von elektronischen Wechselwirkungen einzelner Atome mit den Nachbaratomen können strukturelle Rückschlüsse gezogen werden. Neben der Strukturaufklärung sind mit dieser Methode die Konzentration sowie die Dynamik von Molekülen bestimmbar. Für diese Analysemethode werden sehr präzise Röhrchen benötigt, die einen gleichbleibenden Durchmessers, eine gleichmäßige Wandstärke sowie eine hervorragende Geradheit über das gesamte Röhrchen hinweg aufweisen.- Engste Toleranzen und höchste Präzision in Bezug auf die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung
- Lieferung mit Verschlusskappe
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3), EVA | |
4,97 ± 0,013 mm | |
Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie); Lagerung und Transport von Messlösungen; für den Einsatz in NMR-Spektrometern mit niedrigem bis zu den meisten mittleren Feldern konzipiert | |
Scientific with Retrace Code |
NMR Tube | |
500 MHz | |
5/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
6Minuten
29Sekunden
3
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen > Scientific mit Rückverfolgungs-Code, 500 MHz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur