Learn More
Cytiva ADCF-MAb-Medien
Erhöhen der Prozessausbeute für die Herstellung monoklonaler Antikörper (MAbs) mit dem HyClone™ ADCF-MAb-Medium, einem proteinfreien Medium ohne Komponenten tierischen Ursprungs.
Marke: Cytiva SH30349.LS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ADCF
- Metabolisch entwickelt für hohe Zellausbeute und monoklonale Antikörperproduktion
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Rückverfolgbarkeit von Komponenten
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Enthält L-Glutamin und Poloxamer 188
- Formulierungen ohne L-Glutamin unterstützen das GS-Gen-Expressionssystem
Spezifikation
Flüssig | |
0.2 μm steril gefiltert | |
Kein Protein, Kein Phenolrot | |
cGMP | |
mit L-Glutamin |
ADCF-mAb Flüssigmedium | |
Glutamin, Poloxamer 188, HEPES, Natriumhydrogencarbonat | |
Sechs 1000 mL-Flaschen | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva ADCF-MAb-Medien > ADCF MAb; Mit L-Glutamin; 6 x 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur