Learn More
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1700°C 10,4L 3216P 3216P
Diese Modelle eignen sich für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Erforschung keramischer Materialien
Marke:  Carbolite™ HTF1710-230SN+TMP-3216P1BASE
Artikelnummer. 12079872
  • 39070.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Modelle eignen sich für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Erforschung keramischer Materialien. Zu den Anwendungen gehören die Prüfung von Zement, Sintermetallic-/Keramikkomponenten und die Herstellung von technisch hochwertiger Keramik. Werden durch seitlich montierte, freistrahlende SiC- oder MoSiO2-Elemente erhitzt, die eine schnelle Erwärmung gewährleisten und gleichzeitig eine hervorragende thermische Gleichförmigkeit innerhalb des Kammervolumens gewährleisten. Dies ist eine wichtige Anforderung in diesen Anwendungen. Sie verwenden die hochwertigsten Dämmkammerauskleidungen, die den hohen Temperaturzyklen standhalten können. Gleichzeitig gewährleisten sie die Einhaltung der sicheren BSEN 61010-Außentemperatur.
  • Präzise Temperatureinstellung per Drucktaste, mit einfacher Steigerung und Zeitschaltuhr (301) oder Option eines Schritt-Programmiergeräts 8 (3216P1) oder 20 (3508P1) Das Stufenprogrammiergerät 8 ist standardmäßig in die Modelle 1, 700°C und 1, 800°C eingebaut
  • Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören die vertikale parallele Hubtürkonstruktion, die den Benutzer teilweise vor Wärmestrahlung schützt, der Schalter zum Öffnen der Tür mit positiver Unterbrechung und das doppelhäutige Gehäuse für eine sichere Außentemperatur
  • Unabhängige Übertemperatur-Schutzsteuerung standardmäßig bei den Modellen 1, 700°C und 1, 800°C
Spezifikation
Spezifikation
10 L
Hochtemperatur-Kastenofen
15,75 x 7,75 x 9,25 in
203,2 mm
234,95 mm
208/240 V 50/60 Hz
5,92 kw
1700 °C
Programmierbarer Temperaturregler
825,5 mm
565,15 mm
647,7 mm
208/240 V
50/60 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1700°C 10,4L 3216P 3216P > Kapazität: 10 l