Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist. Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
Marke:  Nabertherm™ N05H1NKNE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17398029
  • 8080.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Max. Temperatur:1280 °C
Spezifikation
Spezifikation
B500
1280 °C
Minuten bis max. Temp.: 120
1040 x 1250 x 1340 mm
40 l
Härteofen
350 x 500 x 250 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Härteofen > Fassungsvermögen:40 l; B500-Controller; Minuten bis max. Temperatur:120