Learn More
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 120-38-01M
3162.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3343.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30088098
  • 3595.00 CHF / 2 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
120-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-38-500UG). Recombinant Human R-Spondin-1 is a 26.7 kDa protein consisting of 243 amino acid residues. Due to glycosylation, R-Spondin-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 40.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
This gene is a member of the R-spondin family and encodes a secreted activator protein with two cystein-rich, furin-like domains and one thrombospondin type 1 domain. In mice, the protein induces the rapid onset of crypt cell proliferation and increases intestinal epithelial healing, providing a protective effect against chemotherapy-induced adverse effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech® > 2 x 500 μg; Unlabeled