Learn More
Gibco™ CTS™ Synth-a-Freeze™ Medium
CTS™ Synth-a-Freeze™ Medium
Marke:  Gibco™ A1371301
Artikelnummer. 12053479
  • 261.00 CHF / 50 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Gefriermedium
DMSO (10 %)
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
50 ml
Various (including types of human Embryonic Stem Cells, Neural Stem Cells, Mesenchymal Stem Cells, and Keratinocytes)
Flüssig
Steril gefiltert
Flasche
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2938928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA1371301
Chargennummer2477885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1371301
Chargennummer2477879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1371301
Chargennummer2477881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1371301
Chargennummer2477875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1371301
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ Synth-a-Freeze™ Medium > 50 ml