Learn More
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Abfallsets V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen für die saubere und sichere Entsorgung von Flüssigabfällen im Labor von HPLC-Systemen oder andere Analysegeräten.
Marke: SCAT™ 307380
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCAT™ offers a complete system for safe supply and disposal of solvents in analytics. All products are compatible across generations and perfectly matched to each other.
- Customized system with high-quality set components
- Safety canisters made of HDPE or polypropylene material
- Attractive price compared to single purchase
- Ready to use, no further components necessary
Spezifikation
Solvent Disposal | |
HPLC Systems | |
S60/61 | |
Complete Solvent Collection System |
5 L | |
1 x Safety Waste Cap, S60/61, 3 x PFA fitting 2.3 mm OD, 3 x PFA fitting 2.3 mm OD, 3 x PFA fitting 3.2 mm OD, 3 x PP tube connector 5.0 - 11.5mm ID, 1 x GL14 connection for exhaust filter, 1 x canister, S60/61, 5L, PE-HD, UN-X, 1 x exhaust filter M, with splash guard and change indicator | |
4 | |
Set 20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0 > Description: Set 20, Capacity: 5 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur