Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Einheit für Elektrophorese
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
429.00 CHF - 707.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Typ | Horizontale Agarose-Mini-Gelelektrophorese-Einheit |
Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
Probengröße | Max. 32 |
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10646253
|
Hoefer™
HE33B |
429.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
10075904
|
Hoefer™
HE33B |
N/A | ||||||||
10754807
|
Hoefer™
HE33-8-1.5 |
Hoefer HE 33 Complete | N/A | |||||||
11589533
|
Hoefer™
HE33-8-1.5 |
Hoefer HE 33 Complete |
458.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
- Der transparente, gegossene Boden fungiert als Kühlkörper, indem er einfach mit Kühlmittel und Versiegelung befüllt wird
- Das Kühlen der Einheit vor dem Verwenden ermöglicht es, dass eine höhere Spannung angelegt werden kann, ohne dass Verzerrungen des Streifen eintreten oder dass Gel und die Einheit beschädigt werden
- Für das Ausgießen wird kein Gussstück benötigt
- Elektronische Sicherheitsverriegelung im Deckel
Spezifikation
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Bis 80 % | |
122 °F | |
8.4 oz. | |
24 x 13 x 7 cm (9.4 x 5.1 x 2.8 in.) | |
3.9 in. | |
10 cm | |
2.7 in. | |
7 cm | |
7 cm | |
15 W |
Horizontale Agarose-Mini-Gelelektrophorese-Einheit | |
Max. 32 | |
50 °C | |
250 ml | |
9.4 in. | |
24 cm | |
5.1 in. | |
13 cm | |
2.8 in. | |
500 V | |
500 mA |