Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Einheit für Elektrophorese
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
Marke:  Hoefer™ HE33B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10646253
  • 429.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Pufferkammer, Deckel mit Kabeln, UV-transparentes Gel-Lauftablett, Gel-Gießtablett, 4 Schaumstoffdichtungen, Wasserwaage. Das Komplettsystem (03-500-130) enthält außerdem einen 1.5 mm dicken 8 -Well-Kamm und Kammrückseite.
Beschreibung
Beschreibung
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
  • Der transparente, gegossene Boden fungiert als Kühlkörper, indem er einfach mit Kühlmittel und Versiegelung befüllt wird
  • Das Kühlen der Einheit vor dem Verwenden ermöglicht es, dass eine höhere Spannung angelegt werden kann, ohne dass Verzerrungen des Streifen eintreten oder dass Gel und die Einheit beschädigt werden
  • Für das Ausgießen wird kein Gussstück benötigt
  • Elektronische Sicherheitsverriegelung im Deckel
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Bis 80 %
Max. 32
50 °C
250 ml
9.4 in.
24 cm
5.1 in.
13 cm
2.8 in.
500 V
500 mA
Horizontale Agarose-Mini-Gelelektrophorese-Einheit
Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett, gegossenes Tablett, Schaumdichtungen, Wasserwaage
122 °F
8.4 oz.
24 x 13 x 7 cm (9.4 x 5.1 x 2.8 in.)
3.9 in.
10 cm
2.7 in.
7 cm
7 cm
15 W