Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Einheit für Elektrophorese
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
Marke:  Hoefer™ HE33-8-1.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11589533
  • 458.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Pufferkammer, Deckel mit Kabeln, UV-transparentes Gel-Lauftablett, Gel-Gießtablett, 4 Schaumstoffdichtungen, Wasserwaage. Das Komplettsystem (03-500-130) enthält außerdem einen 1.5 mm dicken 8 -Well-Kamm und Kammrückseite.
Beschreibung
Beschreibung
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
  • Der transparente, gegossene Boden fungiert als Kühlkörper, indem er einfach mit Kühlmittel und Versiegelung befüllt wird
  • Das Kühlen der Einheit vor dem Verwenden ermöglicht es, dass eine höhere Spannung angelegt werden kann, ohne dass Verzerrungen des Streifen eintreten oder dass Gel und die Einheit beschädigt werden
  • Für das Ausgießen wird kein Gussstück benötigt
  • Elektronische Sicherheitsverriegelung im Deckel
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Einheit für Elektrophorese > Hoefer HE 33; komplett