Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Einheit für Elektrophorese
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
Marke:  Hoefer™ HE33-8-1.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10754807
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Pufferkammer, Deckel mit Kabeln, UV-transparentes Gel-Lauftablett, Gel-Gießtablett, 4 Schaumstoffdichtungen, Wasserwaage. Das Komplettsystem (03-500-130) enthält außerdem einen 1.5 mm dicken 8 -Well-Kamm und Kammrückseite.
Beschreibung
Beschreibung
Für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmente in Agarosegelen
  • Der transparente, gegossene Boden fungiert als Kühlkörper, indem er einfach mit Kühlmittel und Versiegelung befüllt wird
  • Das Kühlen der Einheit vor dem Verwenden ermöglicht es, dass eine höhere Spannung angelegt werden kann, ohne dass Verzerrungen des Streifen eintreten oder dass Gel und die Einheit beschädigt werden
  • Für das Ausgießen wird kein Gussstück benötigt
  • Elektronische Sicherheitsverriegelung im Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Einheit für Elektrophorese > Hoefer HE 33; komplett