Learn More
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
51.10 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
Material PTFE
Tiefe (angloamerikanisch) 0.98 in.
Tiefe (metrisch) 2.5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 25
Produktcode Marke Anzahl Wells Dicke (metrisch) Volumen (metrisch) Well Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Dicke (metrisch) Volumen (metrisch) Well Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11579713
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-12-1.0
12 0.1 cm 7,7 μl/mm Kamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12084867
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-DR-1.5
1 präparativ, 2 Referenz 0,15 cm 171 μl/mm Kamm
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12014707
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-DR-.75
1 präparativ, 2 Referenz 0.07 cm 85 μl/mm Kamm
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12074807
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-DR-1.0
1 präparativ, 2 Referenz 0.1 cm 112 μl/mm Präparativer Kamm
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12004877
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-20-.75
20 0,07 cm 3,1 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10192982
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-15-1.5
15 0.15 cm 8,6 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10660036
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-20-1,5
20 0.15 cm 6.2 μl/mm Standardkamm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12069807
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-20-1.5
20 0.15 cm 6.2 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12054647
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-15-.75
15 0.07 cm 4,3 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12074717
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-10-.75
10 0.07 cm 6.2 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11955348
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-12-1.5
12 0.15 cm 11.5 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11945348
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-12-.75
12 0.07 cm 5.8 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10341135
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-10-1.5
10 0.15 cm 12.4 μl/mm Standardkamm
215.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12064757
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-10-1.5
10 0.15 cm 12.4 μl/mm Standardkamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12089857
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-BKA
Verstellbarer Kammrücken
51.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10783847
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-BKA
Verstellbarer Kammrücken Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12069817
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-R-.75
1 präparativ, 1 Referenz 0.07 cm 90 μl/mm Kamm
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12014747
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-R-1.5
1 präparativ, 1 Referenz 0.15 cm 183 μl/mm Kamm
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11569723
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-28-1.0
28 0,1 cm 2,7 μl/mm Kamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12014807
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-R-1.0
1 präparativ, 1 Referenz 0.1 cm 120 μl/mm Kamm
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12074757
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-28-.75
28 0.07 cm 2,1 μl/mm Kamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12079807
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-28-1.5
28 0.15 cm 4,1 μl/mm Kamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11539723
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-20-1.0
20 0,1 cm 4,1 μl/mm Kamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12054867
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-15-1.0
15 0.1 cm 5.7 μl/mm Kamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10142892
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE511-10-1.0
10 0.1 cm 8,3 μl/mm Kamm
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
  • Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt. Eine Ausnahme besteht für die präparativen Kämme (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
  • Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in 10 oder 15 mm Kämme um
Spezifikation
Spezifikation
Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
PTFE
0.98 in.
2.5 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400