Learn More
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke:  Hoefer™ SE511-15-1.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12054867
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
  • Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt, außer bei den Präparationskämmen (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
  • Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in Kämme mit einer Tiefe von 10 oder 15 mm um
Spezifikation
Spezifikation
Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
PTFE
0,03 in.
5.7 μl/mm
0.98 in.
Kamm
15
0.1 cm
0.57 cm
2.5 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400 > Kamm, 15 Wells, Dicke 1.0 mm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato