Learn More
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke:  Hoefer™ SE511-R-1.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12014807
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
  • Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt, außer bei den Präparationskämmen (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
  • Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in Kämme mit einer Tiefe von 10 oder 15 mm um
Spezifikation
Spezifikation
Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
PTFE
0,03 in.
120 μl/mm
12.1 cm
2.5 cm
Kamm
1 präparativ, 1 Referenz
0.1 cm
4.7 in.
0.98 in.
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400 > Kamm; präparativ (1/1); Dicke 1.0 mm