Learn More
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke: Hoefer™ SE511-20-1,5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leicht
- Praktisch unzerbrechlich
- Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt, außer bei den Präparationskämmen (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
- Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in Kämme mit einer Tiefe von 10 oder 15 mm um
Spezifikation
Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400 | |
PTFE | |
0.05 in. | |
6.2 μl/mm | |
0.98 in. |
Standardkamm | |
20 | |
0.15 cm | |
0.41 cm | |
2.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400 > Kamm, 20 Wells, Dicke 1.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur