Learn More
Cytiva HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Für Proteinaufreinigungen im kleinen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX Säulen sind starke Anionenaustauschsäulen für die schnelle Auftrennung allein oder in Serie.
200.00 CHF - 436.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HiTrap Q FF |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10607275
|
Cytiva
17-5053-01 |
1 ml |
200.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11535025
|
Cytiva
17-5156-01 |
5 ml |
436.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
- Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
- Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
HiTrap Q FF | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol |