Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Polyklonale Antikörper, monoklonale Antikörper (mAb) und Antikörperfragmente werden in der Regel durch Affinitätschromatographie aufgereinigt. Harze, die einen immobilisierten Liganden (z. B. Protein A, Protein G oder Protein L) enthalten, werden zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten eingesetzt.
1190.00 CHF - 5150.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Antibody Purification Column
Stationäre Phase MabSelect SuRe LX
Ligand Protein A
Partikelgröße 85 μm
Aufreinigungsziel Humanes IgG
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Volumen (metrisch) Säulenbett Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Volumen (metrisch) Säulenbett Preis Menge & Verfügbarkeit  
16437695
Unterlagen ansehen
Cytiva
29268402
5/Pk. 1 mL
1190.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16417695
Unterlagen ansehen
Cytiva
29130609
10/Packung 1 mL
4715.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16427695
Unterlagen ansehen
Cytiva
29157185
5/Packung 5 mL
5150.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Neuartiger, alkalitoleranter rProtein A-Ligand, beständig gegen stringente CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0,1 bis 0,5 M NaOH
  • Die starke dynamische Bindungskapazität (DBC) für hohe Titerkulturen reduziert die Verarbeitungszeit und die Menge des verwendeten Mediums
  • Das generische Elutionsprofil für verschiedene monoklonale Antikörper ermöglicht den Plattformansatz zur Reinigung
  • Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht die Verarbeitung großer Zufuhrmengen
  • Reduziert das Risiko von Produktkontamination und -verschleppung
  • Verbessert die Leistung und senkt die Gesamtkosten
Spezifikation
Spezifikation
Antibody Purification Column
Protein A
Humanes IgG
MabSelect SuRe LX
85 μm
Aufreinigung von humanem IgG
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns