Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Polyklonale Antikörper, monoklonale Antikörper (mAb) und Antikörperfragmente werden in der Regel durch Affinitätschromatographie aufgereinigt. Harze, die einen immobilisierten Liganden (z. B. Protein A, Protein G oder Protein L) enthalten, werden zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten eingesetzt.
Marke: Cytiva 29157185
Beschreibung
- Neuartiger, alkalitoleranter rProtein A-Ligand, beständig gegen stringente CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0,1 bis 0,5 M NaOH
- Die starke dynamische Bindungskapazität (DBC) für hohe Titerkulturen reduziert die Verarbeitungszeit und die Menge des verwendeten Mediums
- Das generische Elutionsprofil für verschiedene monoklonale Antikörper ermöglicht den Plattformansatz zur Reinigung
- Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht die Verarbeitung großer Zufuhrmengen
- Reduziert das Risiko von Produktkontamination und -verschleppung
- Verbessert die Leistung und senkt die Gesamtkosten
Spezifikation
Antikörperaufreinigungssäulen | |
20 ml/min (Max) | |
85µm | |
5 mL | |
5 bis 150 mg/Säule | |
5/Packung |
MabSelect SuRe LX | |
Protein A | |
Humanes IgG | |
Aufreinigung von humanem IgG | |
2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.