Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Polyklonale Antikörper, monoklonale Antikörper (mAb) und Antikörperfragmente werden in der Regel durch Affinitätschromatographie aufgereinigt. Harze, die einen immobilisierten Liganden (z. B. Protein A, Protein G oder Protein L) enthalten, werden zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten eingesetzt.
Marke:  Cytiva 29130609
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16417695
  • 4715.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Neuartiger, alkalitoleranter rProtein A-Ligand, beständig gegen stringente CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0,1 bis 0,5 M NaOH
  • Die starke dynamische Bindungskapazität (DBC) für hohe Titerkulturen reduziert die Verarbeitungszeit und die Menge des verwendeten Mediums
  • Das generische Elutionsprofil für verschiedene monoklonale Antikörper ermöglicht den Plattformansatz zur Reinigung
  • Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht die Verarbeitung großer Zufuhrmengen
  • Reduziert das Risiko von Produktkontamination und -verschleppung
  • Verbessert die Leistung und senkt die Gesamtkosten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antikörperaufreinigungssäulen
4 ml/min (Max)
85µm
1 mL
2 °C bis 8 °C
MabSelect SuRe LX
Protein A
Humanes IgG
Aufreinigung von humanem IgG
10/Packung