Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Polyklonale Antikörper, monoklonale Antikörper (mAb) und Antikörperfragmente werden in der Regel durch Affinitätschromatographie aufgereinigt. Harze, die einen immobilisierten Liganden (z. B. Protein A, Protein G oder Protein L) enthalten, werden zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten eingesetzt.
Marke:  Cytiva 29268402
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16437695
  • 1190.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antibody Purification Column
4 mL/min. (Max)
85 μm
1 mL
1 to 30 mg/Column
MabSelect SuRe LX
Protein A
Humanes IgG
Aufreinigung von humanem IgG
5/Pk.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns > 1 mL, 5/Pk