Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Mit einer Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26090-3960
773.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10310835
  • 778.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
  • Phase mittlerer Polarität, (14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethylpolysiloxan)
  • Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
  • Optimal zur bestätigenden Analyse
  • Entsprechend USP G46-Phase
  • Ähnlich: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
Alkohole
Pestizide
Sauerstoffverbindungen
PCB-Kongenere
Aroclor-Gemische
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
GC/MS für Alkohole, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Oxygenate, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Gemische
30 m
Dicke 3 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 30 m
0,53 mm
TraceGOLD
G46
3 μm
Mittelpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen > 3 μm Schichtdicke; 0,53 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.