Learn More
HyPerforma™ Mixtainer™ Hardware, Conical Drum, 100L
Marke: Thermo Scientific SV50517.12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
100 L | |
Bodenanschluss: 10,2 cm (4 in) | |
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall |
60 cm x 76 cm (23.5 in. x 29.75 in.) | |
HyPerforma™, Mixtainer™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HyPerforma™ Mixtainer™ Hardware, Conical Drum, 100L >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur