Learn More
Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen
Zur Isolierung und Reinigung histidingetaggter Proteine, die in den Überstand eukaryotischer Zellkulturen sekretiert wurden. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ excel vorgepackte Säulen ermöglichen eine schnelle und praktische Proteinreinigung.
81.30 CHF - 1092.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HisTrap Excel Säulen sind mit Ni-Sepharose Affinitätsharzen für die Erfassung und Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen vorgepackt, die durch die Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände abgesondert werden. |
---|---|
Material | Polypropylen |
pH-Bereich | 2 bis 12 |
Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12632966
|
Cytiva
17-3712-05 |
5 x 1 ml | 7 mm | 1 bis 4 ml/min. |
312.00 CHF
5 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12683466
|
Cytiva
17-3712-06 |
5 x 5 ml | 16 mm | 5 bis 20 ml/min. |
1092.00 CHF
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15187946
|
Cytiva
29048586 |
1 mL | 7 mm | 1 bis 4 ml/min. |
81.30 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Konstruktion der Säulen ermöglicht im Zusammenspiel mit den besonderen Eigenschaften des Mediums eine schnelle und einfache Aufreinigung.
- Gebrauchsfertig vorgepackt mit Ni Sepharose Excel
- Dank der besonderen Filter oben und unten in den Säulen zur direkten Übertragung großer Mengen zellfreier und geklärter Proben in die Säulen lassen sich eine Zersetzung sowie der Verlust empfindlicher Zielproteine vermeiden
- Aus biologisch abbaubarem Polypropylen. Ein Öffnen oder Neubefüllen ist nicht möglich
- Lieferung mit Stopfen am Einlass und Abknick-Ende am Auslass
- Bedienung entweder mittels einer Peristaltikpumpe oder mit Chromatographiesystemen wie KTA-Systemen
- Bindevermögen/Säule: Mindestens 10 mg Histidin-getaggtes Protein/ml sedimentiertes Medium
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Matrix: Hochvernetzte Agarose, 6 %
- pH-Stabilität Arbeitsbereich: 2 bis 12
- pH-Stabilität Reinigungsbereich: 2 bis 14
- Flussgeschwindigkeit: 150 cm/h - 600 cm/h4
- Innendurchm. Säule: 7 mm
HisTrap Excel Säule 1 ml
- Säulenbettabmessungen: 7 × 25 mm
- Flussrate: 1 bis 4 ml/min.
- Säulenbettabmessungen: 16 × 25 mm
- Flussrate: 5 bis 20 ml/min
Spezifikation
HisTrap Excel Säulen sind mit Ni-Sepharose Affinitätsharzen für die Erfassung und Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen vorgepackt, die durch die Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände abgesondert werden. | |
2 bis 12 | |
4°bis 30 °C | |
Vorgepackte Säule |
Polypropylen | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol