Learn More
Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen
Zur Isolierung und Reinigung histidingetaggter Proteine, die in den Überstand eukaryotischer Zellkulturen sekretiert wurden. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ excel vorgepackte Säulen ermöglichen eine schnelle und praktische Proteinreinigung.
Marke:  Cytiva 29048586
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15187946
  • 81.30 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
7 mm
1 bis 4 ml/min.
2 bis 12
4°bis 30 °C
1 mL
0,2 in.
HisTrap Excel Säulen sind mit Ni-Sepharose Affinitätsharzen für die Erfassung und Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen vorgepackt, die durch die Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände abgesondert werden.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen > Flow rate: less-than 4mL/min; Bed dimensions: 7 x 25mm; Packsize: 1 x 1mL