Learn More
Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen
Zur Isolierung und Reinigung histidingetaggter Proteine, die in den Überstand eukaryotischer Zellkulturen sekretiert wurden. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ excel vorgepackte Säulen ermöglichen eine schnelle und praktische Proteinreinigung.
Marke:  Cytiva 17-3712-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12632966
  • 312.00 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
7 mm
1 bis 4 ml/min.
2 bis 12
4°bis 30 °C
5 x 1 ml
0,2 in.
HisTrap Excel Säulen sind mit Ni-Sepharose Affinitätsharzen für die Erfassung und Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen vorgepackt, die durch die Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände abgesondert werden.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen > Flussrate: Weniger als 4 ml/min; Bettmaße: 7 x 25 mm; Packungsröße: 5 x 1 ml